Få mere at vide
4-Isopropoxybenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11446917
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446917 10 g 10g
11456917 50 g 50g
11466917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14351.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13205-46-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
4-isopropoxybenzoesyre anvendes til at fremstille 5-(4-isopropoxyphenyl)-N-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amin ved at reagere med N-phenylhydrazincarbothioamid i nærvær af phosphoroxychlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-isopropoxybenzoesyre bruges til at fremstille 5-(4-isopropoxyphenyl
)-N-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amin ved at reagere med N-phenylhydrazincarbothioamid i nærværelse af phosphoroxychlorid.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13205-46-4
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00044318
InChI nøgle ZVERWTXKKWSSHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72972
IUPAC navn 4-propan-2-yloxybenzoesyre
SMIL CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropoxybenzoic acid
Smeltepunkt 163°C to 167°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Synonym 4-isopropoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yloxy benzoic acid, 4-isopropoxybenzoicacid, 4-isopropoxy-benzoic acid, 4-iso-propyloxybenzoic acid, rarechem al be 0294, 4-isopropyloxybenzoic acid, 4-1-methylethoxy benzoic acid, benzoic acid,4-1-methylethoxy
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid