Få mere at vide
4-isopropoxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11445093
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445093 1 g 1g
11455093 5 g 5g
11465093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12760.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18962-05-5 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18962-05-5
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00052357
InChI nøgle WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
PubChem CID 250077
IUPAC navn 4-propan-2-yloxybenzaldehyd
SMIL CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropoxybenzaldehyde
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 1 g
Beilstein 742921
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 164.21
Procent renhed 97%