Få mere at vide
4'-isobutylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 17982295
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982295 50 g
17922405 1 g
17912305 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI78006550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38861-78-8
Molekylær formel C12 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 176.25
Synonym 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Imp. E (EP)
IUPAC navn 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Isobutylacetophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formel vægt 176.1201
Procent renhed >95%