Få mere at vide
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Isobutylacetophenone |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 107,0 °C (2,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 54 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2C6H4COCH3 |
| Mængde | 250 g |
| Specifik vægtfylde | 0.96 |
| Formel vægt | 176.26 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4'-Isobutylacetophenone
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.