Få mere at vide
4'-Isobutylacetophenone, 97%
Artikelnummer. 13439086 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13439086 50 g 50g
13498628 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13439086 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448820500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38861-78-8
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.26
InChI nøgle KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
IUPAC navn 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Isobutylacetophenone
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 107.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 54°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2C6H4COCH3
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 0.96
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Isobutylacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.