Få mere at vide
4'-Isobutylacetophenon, 97%
Beskrivelse
4'-isobutylacetophenon er et vigtigt udgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af lægemidler, såsom ibuprofen. Det bruges også i proteomikforskning. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-′isobutylacetophenon er et vigtigt udgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af lægemidler, såsom ibuprofen. Det bruges også i proteomikforskning. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Isobutylacetophenone |
| Tæthed | 0.952 |
| Flammepunkt | 54 °C (129 °F) |
| Brydningsindeks | 1.518 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1935275 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform og methanol. Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 176.27 |
| Procent renhed | 97% |