Få mere at vide
4-Iodotoluene, 98%
Artikelnummer. 11437527
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437527 500 g 500g
11417527 25 g 25g
11427527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15631.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
4-Iodotoluene bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-iodotoluen bruges i en bred vifte af medicinske
industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr, såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier.
Opløselighed Opløselighed i
methanol er næsten gennemsigtig.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-31-7
Molekylær formel C7H7I
Molekylvægt (g/mol) 218.037
MDL nummer MFCD00001059
InChI nøgle UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC navn 1-iod-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodotoluene
Smeltepunkt 33°C to 35°C
Tæthed 1.678
Kogepunkt 210°C to 212°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1903637
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 218.04
Procent renhed 98%