Få mere at vide
4-Iodotoluene, 98%
Artikelnummer. 10607492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607492 100 g Glasflaske 100g
10607302 10 g Glasflaske 10g
10265040 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607492 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133941000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-31-7
Molekylær formel C7H7I
Molekylvægt (g/mol) 218.037
MDL nummer MFCD00001059
InChI nøgle UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC navn 1-iod-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodotoluene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CH3
Mængde 100 g
Beilstein 05, 312
Formel vægt 218.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof