Få mere at vide
4-Iodophenylhydrazin, 95%
Artikelnummer. 11383686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383686 1 g 1g
11393686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14806.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 13116-27-3 | C6H7IN2 | 234,04 g/mol
Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13116-27-3
Molekylær formel C6H7IN2
Molekylvægt (g/mol) 234.04
MDL nummer MFCD00052688
InChI nøgle IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
IUPAC navn (4-iodphenyl)hydrazin
SMIL C1=CC(=CC=C1NN)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenylhydrazine
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 742475
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 234.04
Procent renhed 95%