Få mere at vide
4-Iodophenylboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 10696724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10696724 25 g Glasflaske 25g
10571282 1 g Glasflaske 1g
10381224 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10696724 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 359480250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5122-99-6
Molekylær formel C6H6BIO2
Molekylvægt (g/mol) 247.83
MDL nummer MFCD01319014
InChI nøgle PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
IUPAC navn (4-iodphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 322,0 °C til 326,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25 g/L
Formel vægt 247.82
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodophenylboronic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.