Få mere at vide
4-Iodophenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11398146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398146 1 g 1g
11308156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15119.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51628-12-7 | C8H6IN | 243.047 g/mol
4-Iodophenylacetonitril bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Iodophenylacetonitril anvendes som mellemprodukt i organiske
synteser og i lægemidler.
Opløselighed Uopløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51628-12-7
Molekylær formel C8H6IN
Molekylvægt (g/mol) 243.047
MDL nummer MFCD00060306
InChI nøgle PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenylacetonitrile, 2-4-iodophenyl acetonitrile, 4-iodobenzyl cyanide, 4-iodophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-iodo, p-iodobenzylcyanide, pubchem19992, acmc-1asuk, 4-cyanomethyl phenyl iodide, 4-iodo-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 142866
IUPAC navn 2-(4-iodphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CC#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenylacetonitrile
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1934479
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 243.05
Procent renhed 97%