Få mere at vide
4-iodophenyleddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11368056
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368056 5 g 5g
11358056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13345.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
4-Iodophenyleddikesyre, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også til Suzuki-koblingsreaktionstransport.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodphenyleddikesyre, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også til Suzuki-koblingsreaktionstransport.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1798-06-7
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.046
MDL nummer MFCD00082985
InChI nøgle FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 137214
IUPAC navn 2-(4-iodphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenylacetic acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1940558
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 262.05
Procent renhed 97%