Få mere at vide
4-Iodophenyl isothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11363246
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363246 2 g 2g
11373246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12583.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2059-76-9 | C7H4INS | 261,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2059-76-9
Molekylær formel C7H4INS
Molekylvægt (g/mol) 261.08
MDL nummer MFCD00041091
InChI nøgle SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
PubChem CID 74938
IUPAC navn 1-iod-4-isothiocyanatobenzen
SMIL IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Lugt Pungent
Mængde 2 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2412143
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 261.09
Procent renhed 97%