Få mere at vide
4-iodphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009591
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10009591 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10009601 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10009591 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S00350DA
Kemiske identifikatorer
CAS 2059-76-9
Molekylær formel C7H4INS
Molekylvægt (g/mol) 261.08
MDL nummer MFCD00041091
InChI nøgle SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74938
IUPAC navn 1-iod-4-isothiocyanatobenzen
SMIL IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel IC6H4NCS
Mængde 1 g
Synonym 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
Formel vægt 261.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.