Få mere at vide
4-Iodophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. p-7046719
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16000.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15845-62-2
Molekylær formel C7H4INO
Molekylvægt (g/mol) 245.019
MDL nummer MFCD00013875
InChI nøgle KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
PubChem CID 3399787
IUPAC navn 1-iod-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenyl isocyanate
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Kogepunkt 84°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2716151
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 245.02
Procent renhed 97%