Få mere at vide
4-iodophenylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11352847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352847 5 g 5g
11342847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16000.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245,019 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15845-62-2
Molekylær formel C7H4INO
Molekylvægt (g/mol) 245.019
MDL nummer MFCD00013875
InChI nøgle KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
PubChem CID 3399787
IUPAC navn 1-iod-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenyl isocyanate
Smeltepunkt 43 °C til 47 °C
Kogepunkt 84 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2716151
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Formel vægt 245.02
Procent renhed 97%