Få mere at vide
4-Iodophenetole, 97%
Artikelnummer. 11410207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410207 5 g 5g
11420207 25 g 25g
11430207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21644.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-08-1
Molekylær formel C8H9IO
Molekylvægt (g/mol) 248.063
MDL nummer MFCD00061124
InChI nøgle VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
PubChem CID 220700
IUPAC navn 1-ethoxy-4-iodbenzen
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodophenetole
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Kogepunkt 133°C to 134°C (19 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.597
Mængde 5 g
Beilstein 2042067
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 248.06
Procent renhed 97%