Få mere at vide
4-jodbiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462785 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462785 1 g Glasflaske 1g
10697074 5 g Glasflaske 5g
10764194 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462785 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392390010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1591-31-7
Molekylær formel C12H9I
Molekylvægt (g/mol) 280.11
MDL nummer MFCD00019028
InChI nøgle NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
IUPAC navn 1-iod-4-phenylbenzen
SMIL IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobiphenyl
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4I
Mængde 1 g
Formel vægt 280.1
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.