Få mere at vide
4-jodbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397309
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397309 25 g 25g
11377309 1 g 1g
11387309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27453.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
4-Iodbiphenyl anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af p-terphenylderivater. Det bruges også i Suzuki reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodobiphenyl anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af p-terphenylderivater. Det bruges også i Suzuki reaktion.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1591-31-7
Molekylær formel C12H9I
Molekylvægt (g/mol) 280.11
MDL nummer MFCD00019028
InChI nøgle NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
IUPAC navn 1-iod-4-phenylbenzen
SMIL IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobiphenyl
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 280.11
Procent renhed 97%