Få mere at vide
4-iodobenzylamin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
4-iodbenzylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af cyklisk amid ved at reagere med methyl-4-brommethyl-3-methoxycarbonylcinnamat i nærvær af triethylamin. Det bruges også i farmaceutiske, agrokemiske og farvestofindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-iodbenzylaminhydrochlorid bruges til at fremstille cyklisk amid ved at reagere med methyl-4-brommethyl-3-methoxycarbonylcinnamat i nærvær af triethylamin. Det bruges også i farmaceutiske, agrokemiske og farvestofindustrier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodobenzylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 275 °C til 280 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3691299 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 269.51 |
| Procent renhed | 97% |