Få mere at vide
4-jodbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398416 5 g 5g
11388416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39959-59-6 | C7H8IN | 233.052 g/mol
4-iodbenzylamin anvendes til fremstilling af 2-brom-N-(4-iod-benzyl)-acetamid i nærvær af bromacetylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-iodbenzylamin anvendes til fremstilling af 2-brom
-N-(4-iod-benzyl)-acetamid i nærvær af bromacetylbromid.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for luft og lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39959-59-6
Molekylær formel C7H8IN
Molekylvægt (g/mol) 233.052
MDL nummer MFCD00047933
InChI nøgle KCGZGJOBKAXVSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl methanamine, 4-iodobenzylamine, 4-iodo-benzylamine, 4-iodobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-iodo, 1-4-iodophenyl methanamine, 4-iodophenyl methylamine, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, acmc-20a5sy, p-iodobenzylamine
PubChem CID 2737533
IUPAC navn (4-iodphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzylamine
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Kogepunkt 113°C to 115°C (4 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 2689605
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 233.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.