Få mere at vide
4-iodbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11914531 25 g Glasflaske 25g
10294841 1 g Glasflaske 1g
10366641 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342460250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16004-15-2 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16004-15-2
Molekylær formel C7H6BrI
Molekylvægt (g/mol) 296.93
InChI nøgle BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
PubChem CID 954258
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 82.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 140.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CH2Br
Mængde 25 g
Formel vægt 296.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.