Få mere at vide
4-iodbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294841 1 g Glasflaske 1g
10366641 5 g Glasflaske 5g
11914531 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342460010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16004-15-2 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16004-15-2
Molekylær formel C7H6BrI
Molekylvægt (g/mol) 296.93
InChI nøgle BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
PubChem CID 954258
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 82.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 140.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CH2Br
Mængde 1 g
Formel vægt 296.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.