Få mere at vide
4-iodbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473727 5 g 5g
11483727 25 g 25g
11493727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18200.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16004-15-2 | C7H6BrI | 296.933 g/mol
4-Iodobenzylbromid bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Iodobenzylbromid anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16004-15-2
Molekylær formel C7H6BrI
Molekylvægt (g/mol) 296.933
MDL nummer MFCD00209656
InChI nøgle BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
PubChem CID 954258
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzyl bromide
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Kogepunkt 140°C (15 mmHg)
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2325160
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 296.94
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodobenzyl bromide