Få mere at vide
4-jodbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324166 1 g 1g
11334166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19278.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18282-51-4 | C7H7IO | 234.036 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-51-4
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.036
MDL nummer MFCD01732720
InChI nøgle CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzyl alcohol, 4-iodophenyl methanol, p-iodobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-iodo, benzyl alcohol, p-iodo, 4-iodobenzylalcohol, p-iodobenzylalcohol, 4-iodobenzyl-alcohol, 4-iodobenzyl zlcohol, p-lodo-benzyl alcohol
PubChem CID 29012
IUPAC navn (4-iodphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzyl alcohol
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 1 g
Beilstein 1931621
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 234.04
Procent renhed 97%