Få mere at vide
4-iodobenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11487066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487066 100 g 100g
11467066 5 g 5g
11477066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25388.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266,462 g/mol
4-Iodbenzoylchlorid anvendes til fremstilling af pyrroler ved reaktion med iminer og acetylener medieret af isocyanider under anvendelse af palladiumkatalyse. Det bruges også til fremstilling af N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamider, potentielle humane dopamin D4- antagonister. Yderligere bruges det til at fremstille [2]rotaxanmonomer og poly[2]rotaxan. Ud over dette er det vigtigt i modifikationen af poly(allylamin) for at gøre polymerrøntgen synlig.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-iodobenzoylchlorid anvendes til fremstilling af pyrroler ved reaktion med iminer og acetylener medieret af isocyanider ved anvendelse af palladiumkatalyse. Det bruges også til fremstilling af N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamider, potentielle humane dopamin D4- antagonister. Yderligere bruges det til at fremstille [2]rotaxanmonomer og poly[2]rotaxan. Ud over dette er det vigtigt i modifikationen af poly(allylamin) for at gøre polymerrøntgen synlig.
Opløselighed Opløselig i
toluen og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke baser og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-02-0
Molekylær formel C7H4ClIO
Molekylvægt (g/mol) 266.462
MDL nummer MFCD00001058
InChI nøgle NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
IUPAC navn 4-iodbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzoyl chloride
Smeltepunkt 61 °C til 65 °C
Kogepunkt 120 °C til 121 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 774718
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen og benzen.
Formel vægt 266.47
Procent renhed 98%