Få mere at vide
4-Iodobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10053923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053923 5 g Glasflaske 5g
10702212 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053923 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-02-0
Molekylær formel C7H4ClIO
Molekylvægt (g/mol) 266.46
MDL nummer MFCD00001058
InChI nøgle NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
IUPAC navn 4-iodbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4COCl
Mængde 5 g
Beilstein 09, 367
Formel vægt 266.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystalline Powder and Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.