Få mere at vide
4-Iodobenzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445195 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10445195 5 g 5g
10679312 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10445195 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412380050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3058-39-7
Molekylær formel C7H4IN
Molekylvægt (g/mol) 229.02
MDL nummer MFCD00051310
InChI nøgle XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
PubChem CID 76467
IUPAC navn 4-iodbenzonitril
SMIL IC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzonitrile
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125.0°C to 128.0°C
Farve Brun-Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 229.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.