Få mere at vide
4-jodbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406137 5 g 5g
11416137 25 g 25g
11426137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11406137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25104.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3058-39-7 | C7H4IN | 229.02 g/mol
4-iodbenzonitril bruges i organisk syntese. Det bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodobenzonitril anvendes i organisk syntese. Det bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3058-39-7
Molekylær formel C7H4IN
Molekylvægt (g/mol) 229.02
MDL nummer MFCD00051310
InChI nøgle XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
PubChem CID 76467
IUPAC navn 4-iodbenzonitril
SMIL IC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzonitrile
Smeltepunkt 125°C to 127°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.02
Procent renhed 98%