Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodobenzoic acid |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 270 °C til 274 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |