Få mere at vide
4-Iodobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 10552901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552901 10 g Glasflaske 10g
10744261 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124480100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-58-9
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.02
MDL nummer MFCD00002533
InChI nøgle GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC navn 4-iodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 270°C to 274°C
Farve Hvid
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4COOH
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.04g/L (25°C)
Formel vægt 248.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver