Få mere at vide
4-Iodobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11469602
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469602 250 g 250g
11449602 10 g 10g
11459602 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469602 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10730.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248,02 g/mol
4-Iodbenzoesyre blev brugt i syntesen af [hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ion in situ, der hjælper med spaltningen af en række alkener. Det bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-iodobenzoesyre blev brugt i syntesen af [hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ion in situ, der hjælper med spaltningen af en række alkener. Det bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Opløselighed
Delvis blandbar med vand. Opløseligt i alkohol& ether.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-58-9
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.02
MDL nummer MFCD00002533
InChI nøgle GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC navn 4-iodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzoic acid
Smeltepunkt ∼265 °C (dekomponering)
Tæthed 2.18
Mængde 250 g
Beilstein 1860232
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Delvist blandbar med vand. Opløselig i alkohol & ether.
Formel vægt 248.02
Procent renhed 97%