Få mere at vide
4-jodbenzensulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15365038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15365038 5 g 5g
15355038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15365038 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455700050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 825-86-5 | C6H6INO2S | 283.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 825-86-5
Molekylær formel C6H6INO2S
Molekylvægt (g/mol) 283.09
InChI nøgle KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
PubChem CID 13218
IUPAC navn 4-iodbenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 193.0°C to 195.0°C
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Lineær formel IC6H4SO2NH2
Mængde 5 g
Formel vægt 283.09
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.