Få mere at vide
4-Iodobenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 15477997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477997 1 g 1g
15487997 5 g 5g
15497997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51119.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5122-99-6
Molekylær formel C6H6BIO2
Molekylvægt (g/mol) 247.83
MDL nummer MFCD01319014
InChI nøgle PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
IUPAC navn (4-iodphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 247.83
Procent renhed 97%