Få mere at vide
4-Iodobenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11378416
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378416 250 mg 250mg
11358416 1 g 1g
11368416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17448.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
4-iodbenzaldehyd anvendes til syntese af 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyd, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}-20-(4-iodphenyl)porphyrin, og 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,Na-difluorboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodphenyl)porphyrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-iodbenzaldehyd bruges til syntese af 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyd, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}-
20-(4-iodphenyl)porphyrin, og 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′ -difluorboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodphenyl)porphyrin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for luft og lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15164-44-0
Molekylær formel C7H5IO
Molekylvægt (g/mol) 232.02
MDL nummer MFCD00039576
InChI nøgle NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
IUPAC navn 4-iodbenzaldehyd
SMIL IC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzaldehyde
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 250 mg
Beilstein 636101
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 232.02
Procent renhed ≥98%