Få mere at vide
4-Iodobenzaldehyde, 97+%
Artikelnummer. 10731135 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731135 1 g Glasflaske 1g
10580184 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10731135 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392060010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15164-44-0
Molekylær formel C7H5IO
Molekylvægt (g/mol) 232.02
MDL nummer MFCD00039576
InChI nøgle NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
IUPAC navn 4-iodbenzaldehyd
SMIL IC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodobenzaldehyde
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 78.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CHO
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 232.02
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.