Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodoanisole |
| Smeltepunkt | 46,0 °C til 51,0 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Kogepunkt | 237,0 °C (726,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | IC6H4OCH3 |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |