Få mere at vide
4-Iodonisol, 98%
Artikelnummer. 10113360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113360 25 g Glasflaske 25g
10031160 100 g Glasflaske 100g
11964711 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122320250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-62-8
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.04
InChI nøgle SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC navn 1-iod-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodoanisole
Smeltepunkt 46.0°C to 51.0°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 237.0°C (726.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4OCH3
Mængde 25 g
Beilstein 06,208
Formel vægt 234.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks