Få mere at vide
4-Iodonisol, 98+%
Artikelnummer. 11480113
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480113 500 g 500g
11460113 25 g 25g
11470113 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480113 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12144.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234,036 g/mol
4-Iodoanisole bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i humane og animalske ernæringsprodukter, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodoanisole bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser.
Opløselighed Opløselig i
ethanol, ether, chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-62-8
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.036
MDL nummer MFCD00001056
InChI nøgle SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC navn 1-iod-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodoanisole
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Kogepunkt 240 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1906692
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether, kloroform.
Formel vægt 234.04
Procent renhed ≥98%