Få mere at vide
4-Iodoanisole, 98+%
Artikelnummer. 11470113
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11470113
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12144.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
4-Iodoanisole bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i humane og animalske ernæringsprodukter, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Iodoanisole bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser.
Opløselighed Opløselig i
ethanol, ether, chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-62-8
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.036
MDL nummer MFCD00001056
InChI nøgle SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
IUPAC navn 1-iod-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodoanisole
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 240°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1906692
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,chloroform.
Formel vægt 234.04
Procent renhed ≥98%