Få mere at vide
4-Iodonisol, 98+%
Beskrivelse
4-Iodoanisole bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i humane og animalske ernæringsprodukter, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Iodoanisole bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser.
Opløselighed Opløselig i
ethanol, ether, chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodoanisole |
| Smeltepunkt | 48°C to 52°C |
| Kogepunkt | 240°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1906692 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,ether,chloroform. |
| Formel vægt | 234.04 |
| Procent renhed | ≥98% |