Få mere at vide
4-Iodonanilin, 98%
Artikelnummer. 11485027
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485027 50 g 50g
11495027 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21936.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219,025 g/mol
4-dehydroaniliniumion, en stabil distonisk isomer af ioniseret anilin, ved kollisionsaktiveret dissociation af protoneret 4-iodanilin. Palladium-katalyseret carbonylering af 4-iodoanilin gav de tilsvarende fire-armede stjernepolybenzamider. 4-Iodoanilin er en jodsubstitueret anilin, der er meget udbredt som kemiske mellemprodukter ved fremstilling af farvestoffer og lægemidler. 4-Iodoanilin blev brugt til at fremstille phenylfunktionaliseret grafenoxid (I-Ph-GO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-dehydroaniliniumion, en stabil distonisk isomer af ioniseret anilin, ved kollisionsaktiveret dissociation af protoneret 4-iodoanilin. Palladium-katalyseret carbonylering af 4-iodoanilin gav de tilsvarende fire-armede stjernepolybenzamider. 4-Iodoanilin er en jodsubstitueret anilin, der er meget udbredt som kemiske mellemprodukter ved fremstilling af farvestoffer og lægemidler. 4-Iodoanilin blev brugt til at fremstille phenylfunktionaliseret grafenoxid (I-Ph-GO).
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand. Opløseligt i chloroform, methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-37-4
Molekylær formel C6H6IN
Molekylvægt (g/mol) 219.025
MDL nummer MFCD00007848
InChI nøgle VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
IUPAC navn 4-jodanilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodoaniline
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Mængde 50 g
Beilstein 774101
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5027
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 219.03
Procent renhed 98%