Få mere at vide
4'-Iodoacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11492818
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492818 5 g 5g
11402828 25 g 25g
11412828 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16794.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246,047 g/mol
Syntese af quinolin-baserede potentielle anticancermidler. Substrat til palladium-katalyserede koblingsreaktioner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syntese af quinolin-baserede potentielle anticancermidler. Underlag til palladiumkatalyserede koblingsreaktioner
Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13329-40-3
Molekylær formel C8H7IO
Molekylvægt (g/mol) 246.047
MDL nummer MFCD00045320
InChI nøgle JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
PubChem CID 72869
IUPAC navn 1-(4-iodphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Iodoacetophenone
Smeltepunkt 82 °C til 84 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1857412
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløseligt i vand.
Formel vægt 246.05
Procent renhed 98%