Få mere at vide
4'-Iodoacetophenone, 98%
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Syntese af quinolin-baserede potentielle anticancermidler. Substrat til palladium-katalyserede koblingsreaktioner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syntese af quinolin-baserede potentielle anticancermidler. Underlag til palladiumkatalyserede koblingsreaktioner
Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Syntese af quinolin-baserede potentielle anticancermidler. Underlag til palladiumkatalyserede koblingsreaktioner
Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Iodoacetophenone |
| Smeltepunkt | 82°C to 84°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1857412 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Easily soluble in water. |
| Formel vægt | 246.05 |
| Procent renhed | 98% |