Få mere at vide
4-Iodo-o-phenylendiamin, 95%
Artikelnummer. 15431689
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431689 5 g 5g
15441689 250 mg 250mg
15421689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15431689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64469.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21304-38-1 | C6H7IN2 | 234,04 g/mol
Det anvendes i syntesen af N-(benzimidazol-2-ylmethyl)iminodieddikesyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til syntese af N-(Benzimidazol-
2-ylmethyl)iminodieddikesyrer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra lys, syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21304-38-1
Molekylær formel C6H7IN2
Molekylvægt (g/mol) 234.04
MDL nummer MFCD08669466
InChI nøgle FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
PubChem CID 11207049
IUPAC navn 4-iodbenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=C(N)C=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 73 °C til 77 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2716284
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 234.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof