Få mere at vide
4-Iodo-3-nitroanisole, 98+%
Artikelnummer. p-7045717
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11714.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58755-70-7 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58755-70-7
Molekylær formel C7H6INO3
Molekylvægt (g/mol) 279.033
MDL nummer MFCD00024195
InChI nøgle JWZODIRSJJQOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-nitroanisole, 3-nitro-4-iodoanisole, 2-iodo-5-methoxynitrobenzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-iodoanisol, acmc-1b13g, ksc494s9p, 1-iodo-2-nitro-4-methoxybenzene, attercop-chm at115569
PubChem CID 292659
IUPAC navn 1-iod-4-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-3-nitroanisole
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Mængde 5 g
Beilstein 2365592
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 279.04
Procent renhed ≥98%