Få mere at vide
4-Jod-3-nitroanisol, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Iodo-3-nitroanisole |
| Smeltepunkt | 60 °C til 63 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2365592 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 279.04 |
| Procent renhed | ≥98% |