Få mere at vide
4-iod-3-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10603573
Brand: Thermo Scientific Acros 357800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4949-69-3 | C7H8IN | 233.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4949-69-3
MDL nummer MFCD01569451
InChI nøgle UISBOJCPTKUBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-iodoaniline, 2-iodo 5-aminotoluene, 4-iodo-3-methyl aniline, acmc-1ak0z, benzenamine,4-iodo-3-methyl
PubChem CID 2734275
IUPAC navn 4-iod-3-methylanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-3-methylaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Farve Beige-brun til grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H8IN
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 233.05
Formel vægt 233.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-3-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.