Få mere at vide
4-jod-3-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 10603573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10603573 5 g Glasflaske 5g
10282752 25 g Glasflaske 25g
10433595 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 4949-69-3 | C7H8IN | 233,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4949-69-3
MDL nummer MFCD01569451
InChI nøgle UISBOJCPTKUBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-iodoaniline, 2-iodo 5-aminotoluene, 4-iodo-3-methyl aniline, acmc-1ak0z, benzenamine,4-iodo-3-methyl
PubChem CID 2734275
IUPAC navn 4-iod-3-methylanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-3-methylaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50 °C til 55 °C
Farve Beige-brun til grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H8IN
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 233.05
Formel vægt 233.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-3-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.