Få mere at vide
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%
Artikelnummer. 15461928
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461928 1 g 1g
15481928 250 mg 250mg
15471928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15461928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55609.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101066-87-9 | C8H3F3IN | 297.019 g/mol
4-iod-2-(trifluormethyl)benzonitril anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-iod-2-(trifluormethyl)benzonitril anvendes som
farmaceutiske mellemprodukter
. Opløselighed
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101066-87-9
Molekylær formel C8H3F3IN
Molekylvægt (g/mol) 297.019
MDL nummer MFCD08458091
InChI nøgle RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-iodobenzotrifluoride, benzonitrile, 4-iodo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-iodobenzonitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl-1-iodobenzene, 4-cyano-3-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4810, acmc-1bqw7, ksc494m4b
PubChem CID 16218337
IUPAC navn 4-iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)C(F)(F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 297.02
Procent renhed 97%